1,2-Dichlor-4-iodbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001166-25G 001166-100G
FLUO001166-25GEA 60.9 EUR InStock
FLUO001166-25G FLUO001166-100G
1,2-Dichlor-4-iodbenzol
1,2-Dichlor-4-iodbenzol
Formel: C₆H₃Cl₂I
MW: 272.9 g/mol
MDL Number: MFCD00019014
CAS-Nummer: 20555-91-3
EINECS: 243-874-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge