1-Chlor-3-iodbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001150-25G 001150-100G
FLUO001150-25GEA 39.9 EUR InStock
FLUO001150-25G FLUO001150-100G
1-Chlor-3-iodbenzol
1-Chlor-3-iodbenzol
Formel: C₆H₄ClI
Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 54,5 °C
Dichte: 1,9255 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001046
CAS-Nummer: 625-99-0
EINECS: 210-920-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge