4-Chlor-2-iodanilin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
005435-25G 005435-100G
FLUO005435-25GEA 63.9 EUR InStock
FLUO005435-25G FLUO005435-100G
4-Chlor-2-iodanilin
4-Chlor-2-iodanilin
Formel: C₆H₅ClIN
MDL Number: MFCD01863737
CAS-Nummer: 63069-48-7
EINECS: 263-839-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge