3-Chloranilin ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A12019.22 A12019.36
A12019.22EA 26.9 EUR InStock
A12019.22 A12019.36
3-Chloranilin ≥99%
3-Chloranilin
Purity: 99% CAS No.: 108-42-9 Molecular Formula: C6H6ClN Formula Weight: 127.57 Flash Point: 123°(253°F) Refractive Index: 1.5940 Odour: Characteristic Melting Point: -10° Boiling Point: 230° Beilstein Reference: 605969 Merck Reference: 14,2118 UN No.: 2019 MDL No.: MFCD00007765
Formel: C₆H₆ClN
MW: 127.57 g/mol
Siedepunkt: 230 °C
Melting Pt: –10 °C
Dichte: 1.210
Flash-Pt: 123 °C (253 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007765
CAS-Nummer: 108-42-9
EINECS: 203-581-0
UN: 2019
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02136
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge