2,6-Dichlorphenol
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
SB01838.1 SB01838.10 SB01838.50
MAYBSB01838.1EA 0 EUR InStock
MAYBSB01838.1 MAYBSB01838.10 MAYBSB01838.50
2,6-Dichlorphenol
2,6-Dichlorphenol
Formel: C₆H₄Cl₂O
MW: 163 g/mol
Siedepunkt: ∼219 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 68
Dichte: 1.653 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002176
CAS-Nummer: 87-65-0
EINECS: 201-761-3
UN: 2020
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03099
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge