2,4,6-Trichlorphenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
T55301-50G T55301-250G
SIALT55301-50GEA 38.6 EUR InStock
SIALT55301-50G SIALT55301-250G
2,4,6-Trichlorphenol, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Trichlorphenol
Formel: C₆H₃Cl₃O
MW: 197.45 g/mol
Siedepunkt: 244.5
Melting Pt: ∼66 °C
Dichte: 1.675 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 99
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002172
CAS-Nummer: 88-06-2
EINECS: 201-795-9
UN: 2020
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,09773
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge