3-Chlorthiophenol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001581-5G 001581-25G 001581-100G
FLUO001581-5GEA 87.9 EUR InStock
FLUO001581-5G FLUO001581-25G FLUO001581-100G
3-Chlorthiophenol
3-Chlorthiophenol
Formel: C₆H₅ClS
Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,2637 g/cm³ (12.5 °C)
MDL Number: MFCD00004839
CAS-Nummer: 2037-31-2
EINECS: 218-010-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge