VWR® VWB, Wasserbäder
Lieferant: VWR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
VWR®
462-0241EA 554 EUR InStock
462-0241 462-0244
VWR® VWB, Wasserbäder
Bäder Wasserbäder, ohne Umwälzung
Wasserbäder mit doppelwandigem Gehäuse aus Edelstahl (innen) und beschichtetem Stahlblech (außen). Die Temperatur wird durch einen Flachstrahler gleichmäßig verteilt. Elektronischer PID-Regler mit digitaler Temperatureinstellung sorgt für hohe Temperaturstabilität.
  • Temperaturbereich: Umgebungstemperatur +5 °C bis 100 °C
  • Digitale Temperaturanzeige mit drei benutzerdefinierten, festen Temperaturen
  • Im Standby-Modus zeigt die Anzeige die Restwärme an und ob Strom und Heizgerät eingeschaltet sind
  • Temperaturkonstanz: ±0,2 K
  • Digitale Temperaturanzeige und -einstellung: 0,1 °C
Ein digitaler Timer kann so eingestellt werden, dass das Wasserbad die gewünschte Temperatur beibehält, nachdem der Timeralarm ertönt. Die Bäder verfügen über einen Ablasshahn und sind gegen Trockenlaufen geschützt, da sich die Heizung automatisch abschaltet, wenn der Flüssigkeitsstand niedrig ist. Hinweis: Die Bäder sind in die Sicherheitsklasse 1 eingestuft und können bei Verwendung mit nicht entflammbaren Flüssigkeiten unbeaufsichtigt betrieben werden.
Lieferumfang: Wird als Standardmodell mit transparentem Polycarbonat-Deckel zum Aufklappen und herausnehmbarem Einlegeboden geliefert.
Achtung! Bitte beachten: (* RT = Umgebungstemperatur)
Order Now
PRODUKT
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge