Trichter, Einweg, mit kurzem Stiel
Lieferant: Simport Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
F490-3 F490-4 F490-1 F490-2
SIMPF490-3EA 62.8 EUR InStock
SIMPF490-3 SIMPF490-4 SIMPF490-1 SIMPF490-2
Trichter, Einweg, mit kurzem Stiel
Trichter Filtertrichter Filtertrichter
These disposable funnels are made of either polystyrene or polypropylene. Both are tapered at a 60° angle with inside fluting.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • PP funnels are autoclavable
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge