1,3,5-Trifluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001585-25G 001585-100G 001585-10G
FLUO001585-25GEA 55.4 EUR InStock
FLUO001585-25G FLUO001585-100G FLUO001585-10G
1,3,5-Trifluorbenzol
1,3,5-Trifluorobenzene
Formel: C₆H₃F₃
Siedepunkt: 75 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,277 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000333
CAS-Nummer: 372-38-3
EINECS: 206-751-2
UN: 2387
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge