Pentafluorbenzol ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A13948.06 A13948.14
A13948.06EA 36.2 EUR InStock
A13948.06 A13948.14
Pentafluorbenzol ≥98%
Pentafluorobenzene
Purity: 98+% CAS No.: 363-72-4 Molecular Formula: C6HF5 Formula Weight: 168.06 Flash Point: 13°(55°F) Refractive Index: 1.3910 Melting Point: -48° Boiling Point: 84-85° Beilstein Reference: 1911549 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000286
Formel: C₆HF₅
Siedepunkt: 84…85 °C
Melting Pt: –48 °C
Dichte: 1,518
Flash-Pt: 13 °C (55 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000286
CAS-Nummer: 363-72-4
EINECS: 206-658-7
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge