3,5-Difluorbenzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
001465-5G 001465-25G 001465-100G
FLUO001465-5GEA 42.9 EUR InStock
FLUO001465-5G FLUO001465-25G FLUO001465-100G
3,5-Difluorbenzaldehyd
3,5-Difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄F₂O
MW: 142.1 g/mol
Siedepunkt: 61…63 °C (43 mmHg)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010329
CAS-Nummer: 32085-88-4
UN: 1989
ADR: 3 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge