Pentafluorbenzaldehyd 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A15490.06 A15490.14 A15490.22
A15490.06EA 52.5 EUR InStock
A15490.06 A15490.14 A15490.22
Pentafluorbenzaldehyd 98%
Pentafluorobenzaldehyde
Purity: 98+% CAS No.: 653-37-2 Molecular Formula: C7HF5O Formula Weight: 196.07 Flash Point: 77°(170°F) Refractive Index: 1.4510 Melting Point: 24-27° Boiling Point: 164-166° Beilstein Reference: 1876550 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00003303
Formel: C₇HF₅O
MW: 196.08 g/mol
Siedepunkt: 164…166 °C
Melting Pt: 24…27 °C
Dichte: 1.630
Flash-Pt: 77 °C (170 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003303
CAS-Nummer: 653-37-2
EINECS: 211-502-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge