2,4,6-Trifluorbenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007487-5G 007487-25G
FLUO007487-5GEA 39.9 EUR InStock
FLUO007487-5G FLUO007487-25G
2,4,6-Trifluorbenzonitril
2,4,6-Trifluorbenzonitril
Formel: C₇H₂F₃N
MW: 157.09 g/mol
Siedepunkt: 179
Melting Pt: 57…58 °C
MDL Number: MFCD00042399
CAS-Nummer: 96606-37-0
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge