3,4-Difluorbenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002081-25G 002081-100G
FLUO002081-25GEA 35.3 EUR InStock
FLUO002081-25G FLUO002081-100G
3,4-Difluorbenzonitril
3,4-Difluorbenzonitril
Formel: C₇H₃F₂N
Siedepunkt: 189 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 51 °C
MDL Number: MFCD00011666
CAS-Nummer: 64248-62-0
EINECS: 264-751-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge