2,3,4-Trifluorbenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
001808-25G 001808-100G 001808-250G
FLUO001808-25GEA 36.9 EUR InStock
FLUO001808-25G FLUO001808-100G FLUO001808-250G
2,3,4-Trifluorbenzoesäure
2,3,4-Trifluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃F₃O₂
Siedepunkt: 237 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 140…142 °C
MDL Number: MFCD00061232
CAS-Nummer: 61079-72-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge