2,3-Difluorbenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
CFF613.5 001858-5G 001858-25G 001858-100G
CHMPCFF613.5EA 401 EUR InStock
CHMPCFF613.5 FLUO001858-5G FLUO001858-25G FLUO001858-100G
2,3-Difluorbenzoesäure
2,3-Difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄F₂O₂
MW: 158.1 g/mol
MDL Number: MFCD00010267
CAS-Nummer: 4519-39-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge