4-Fluoranthranilsäure 96%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
293020025 293020100
ACRO293020025EA 96.9 EUR InStock
ACRO293020025 ACRO293020100
4-Fluoranthranilsäure 96%
4-Fluoranthranilsäure
Formel: C₇H₆FNO₂
Siedepunkt: 305 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 188…196 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075553
CAS-Nummer: 446-32-2
EINECS: 207-163-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige to light brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 187 to 195 °C
HPLC ≥95 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge