4-Amino-3-fluorbenzoesäure
Lieferant: BIONET RESEARCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
3T-0232.500 3T-0232.1
BIOT3T-0232.500EA 0 EUR InStock
BIOT3T-0232.500 BIOT3T-0232.1
4-Amino-3-fluorbenzoesäure
4-Amino-3-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₆FNO₂
MDL Number: MFCD01660374
CAS-Nummer: 455-87-8
EINECS: 207-250-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge