2,6-Difluoranilin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
001458-100G 001458-500G 001458-25G
FLUO001458-100GEA 76.2 EUR InStock
FLUO001458-100G FLUO001458-500G FLUO001458-25G
2,6-Difluoranilin
2,6-Difluoranilin
Formel: C₆H₅F₂N
MW: 129.11 g/mol
Siedepunkt: 51
Dichte: 1.199 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007655
CAS-Nummer: 5509-65-9
EINECS: 226-853-0
UN: 1992
ADR: 3 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge