3,4-Difluoranilin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
001459-100G 001459-500G 001459-25G
FLUO001459-100GEA 67.1 EUR InStock
FLUO001459-100G FLUO001459-500G FLUO001459-25G
3,4-Difluoranilin
3,4-Difluoranilin
Formel: C₆H₅F₂N
Siedepunkt: 205 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 22 °C
Dichte: 1,302 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007761
CAS-Nummer: 3863-11-4
EINECS: 223-381-7
UN: 2941
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge