3,5-Difluoranilin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
001690-5G 001690-25G 001690-100G
FLUO001690-5GEA 36.9 EUR InStock
FLUO001690-5G FLUO001690-25G FLUO001690-100G
3,5-Difluoranilin
3,5-Difluoranilin
Formel: C₆H₅F₂N
Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 37…41 °C
Dichte: 1,295 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007763
CAS-Nummer: 372-39-4
EINECS: 206-752-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge