4-Fluor-2-nitroanilin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001688-25G 001688-100G
FLUO001688-25GEA 34.1 EUR InStock
FLUO001688-25G FLUO001688-100G
4-Fluor-2-nitroanilin
4-Fluor-2-nitroanilin
Formel: C₆H₅FN₂O₂
Melting Pt: 95 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007830
CAS-Nummer: 364-78-3
EINECS: 206-666-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge