1,2-Difluor-4-nitrobenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
001664-25G 001664-100G 001664-500G
FLUO001664-25GEA 31.1 EUR InStock
FLUO001664-25G FLUO001664-100G FLUO001664-500G
1,2-Difluor-4-nitrobenzol
1,2-Difluor-4-nitrobenzol
Formel: C₆H₃F₂NO₂
MW: 159.09 g/mol
Siedepunkt: 80
Dichte: 1.43 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007198
CAS-Nummer: 369-34-6
EINECS: 206-718-2
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge