1,3-Difluor-4-nitrobenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001432-250G 001432-1KG
FLUO001432-250GEA 0 EUR InStock
FLUO001432-250G FLUO001432-1KG
1,3-Difluor-4-nitrobenzol
1,3-Difluor-4-nitrobenzol
Formel: C₆H₃F₂NO₂
MW: 159.09 g/mol
Siedepunkt: 203
Melting Pt: 10
Dichte: 1.4571 g/cm³ (14 °C)
MDL Number: MFCD00007050
CAS-Nummer: 446-35-5
EINECS: 207-167-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge