1,2,4-Trifluor-5-nitrobenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002363-25G 002363-100G
FLUO002363-25GEA 45.9 EUR InStock
FLUO002363-25G FLUO002363-100G
1,2,4-Trifluor-5-nitrobenzol
1,2,4-Trifluor-5-nitrobenzol
Formel: C₆H₂F₃NO₂
Siedepunkt: 192 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –11 °C
Dichte: 1,54 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007051
CAS-Nummer: 2105-61-5
EINECS: 218-281-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge