3,5-Difluoranisol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
002350-5G 002350-25G
FLUO002350-5GEA 42.5 EUR InStock
FLUO002350-5G FLUO002350-25G
3,5-Difluoranisol
3,5-Difluoranisol
Formel: C₇H₆F₂O
MW: 144.12 g/mol
Siedepunkt: 145…148 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.23 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00042560
CAS-Nummer: 93343-10-3
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge