2,4,6-Trifluoranisol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
005851-1G 005851-5G
FLUO005851-1GEA 51.8 EUR InStock
FLUO005851-1G FLUO005851-5G
2,4,6-Trifluoranisol
2,4,6-Trifluoranisol
Formel: C₇H₅F₃O
MDL Number: MFCD01631502
CAS-Nummer: 219998-30-8
UN: 3271
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge