3,4-Difluorphenol
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
SB01786.1 SB01786.10 SB01786.50
MAYBSB01786.1EA 0 EUR InStock
MAYBSB01786.1 MAYBSB01786.10 MAYBSB01786.50
3,4-Difluorphenol
3,4-Difluorphenol
Formel: C₆H₄F₂O
MW: 130.09 g/mol
Siedepunkt: 185
Melting Pt: 32…36 °C
MDL Number: MFCD00010315
CAS-Nummer: 2713-33-9
UN: 2921
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge