2,4-Difluorphenol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001926-25G 001926-100G 001926-250G
FLUO001926-25GEA 55.4 EUR InStock
FLUO001926-25G FLUO001926-100G FLUO001926-250G
2,4-Difluorphenol
2,4-Difluorphenol
Formel: C₆H₄F₂O
Siedepunkt: 146 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 20 °C
Dichte: 1,36 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009715
CAS-Nummer: 367-27-1
EINECS: 206-688-0
UN: 2921
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge