3,5-Difluorphenol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001659-5G 001659-25G 001659-100G
FLUO001659-5GEA 0 EUR InStock
FLUO001659-5G FLUO001659-25G FLUO001659-100G
3,5-Difluorphenol
3,5-Difluorphenol
Formel: C₆H₄F₂O
MW: 130.09 g/mol
Siedepunkt: 65…68 °C (15 mmHg)
Melting Pt: 55
Dichte: 1.566 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002255
CAS-Nummer: 2713-34-0
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge