2-Fluorphenol
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
SB00849.1 SB00849.10 SB00849.50
MAYBSB00849.1EA 0 EUR InStock
MAYBSB00849.1 MAYBSB00849.10 MAYBSB00849.50
2-Fluorphenol
2-Fluorphenol
Formel: C₆H₅FO
MW: 112.1 g/mol
Siedepunkt: 151
Melting Pt: 16
Dichte: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002155
CAS-Nummer: 367-12-4
EINECS: 206-681-2
UN: 2810
ADR: 6.1 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge