5-Fluor-2-nitrophenol
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
SB00633.1 SB00633.10 SB00633.50
MAYBSB00633.1EA 0 EUR InStock
MAYBSB00633.1 MAYBSB00633.10 MAYBSB00633.50
5-Fluor-2-nitrophenol
5-Fluor-2-nitrophenol
Formel: C₆H₄FNO₃
Siedepunkt: 260 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 36…37 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007107
CAS-Nummer: 446-36-6
EINECS: 207-168-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge