3-Fluor-4-nitrophenol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
001469-5G 001469-25G
FLUO001469-5GEA 48.8 EUR InStock
FLUO001469-5G FLUO001469-25G
3-Fluor-4-nitrophenol
3-Fluor-4-nitrophenol
Formel: C₆H₄FNO₃
MW: 157.1 g/mol
Melting Pt: 90…92 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041251
CAS-Nummer: 394-41-2
EINECS: 206-895-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge