2,4,6-Trifluorphenol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
01898.5G 001898-1G 001898-5G
FLUO01898.5GEA 0 EUR InStock
FLUO01898.5G FLUO001898-1G FLUO001898-5G
2,4,6-Trifluorphenol
2,4,6-Trifluorphenol
Formel: C₆H₃F₃O
Siedepunkt: 155 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 50 °C
MDL Number: MFCD00061216
CAS-Nummer: 2268-17-9
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge