3,4,5-Trifluorphenol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002074-1G 002074-5G 002074-10G 002074-25G
FLUO002074-1GEA 30.5 EUR InStock
FLUO002074-1G FLUO002074-5G FLUO002074-10G FLUO002074-25G
3,4,5-Trifluorphenol
3,4,5-Trifluorphenol
Formel: C₆H₃F₃O
MW: 148.08 g/mol
Dichte: 1.629 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042427
CAS-Nummer: 99627-05-1
EINECS: 436-120-9
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge