2-Iodanilin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
001038-25G 001038-10G 001038-50G
FLUO001038-25GEA 69.8 EUR InStock
FLUO001038-25G FLUO001038-10G FLUO001038-50G
2-Iodanilin
2-Iodanilin
Formel: C₆H₆IN
MW: 219.02 g/mol
Siedepunkt: 263
Melting Pt: 54…57 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007680
CAS-Nummer: 615-43-0
EINECS: 210-426-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge