Schläuche, PTFE
Lieferant: KARTELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
3901 3902 3903 3904 3905 3906 3908 3907 3900
KART3901EA 147 EUR InStock
KART3901 KART3902 KART3903 KART3904 KART3905 KART3906 KART3908 KART3907 KART3900
Schläuche, PTFE
Schläuche Transferschlauch
PTFE, white.
  • Excellent chemical resistance
  • Very good thermal resistance, autoclavable
  • Free of extractable substances, physiologically neutral, biocompatible
Excellent resistance to acids, bases and solvents.
Temperature resistance: −200 to +260 °C
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..