pH-Kombinationselektroden, sterilisierbar
Lieferant: SI Analytics
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SCOI285128056EA 252 EUR InStock
SCOI285128056 SCOI285128989
pH-Kombinationselektroden, sterilisierbar
Elektroden pH-Elektroden
Diese sterilisierbaren Elektroden eignen sich besonders für Anwendungen in der Biotechnologie, sowie bei der Arbeit im Pharma-Bereich. Die Elektrode mit doppeltem Elektrolyt-System (S 23128) ist ideal für besonders anspruchsvolle Anwendungen.
  • Können bei 135 °C sterilisiert werden, autoklavierbar
  • Mit Elektrolyt-Vorratsgefäß
Sensor: Membran-Glas Typ S
Sensorform: Cylindrisch
Bestellinformation: Connecting cables need to be ordered separately.
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge