1,3-Dinitrobenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D194255 D194255-100G D194255-25G
XXXXD194255EA 0 EUR InStock
XXXXD194255 SIALD194255-100G SIALD194255-25G
1,3-Dinitrobenzol, Sigma-Aldrich®
1,3-Dinitrobenzol
Formel: C₆H₄N₂O₄
Siedepunkt: 276 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 90 °C
Dichte: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 150 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007222
CAS-Nummer: 99-65-0
EINECS: 202-776-8
UN: 3443
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge