Tiegelzangen, mit Kunststoffgriff
Lieferant: BOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
2162 2160 2161 2163
BOCH2162EA 13.2 EUR InStock
BOCH2162 BOCH2160 BOCH2161 BOCH2163
Tiegelzangen, mit Kunststoffgriff
Zangen
Stainless steel crucible tongs with plastic handle (PVC).
  • Temperature resistant up to 145 °C
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge