Triphenylamin 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A15939.06 A15939.14 A15939.22
A15939.06EA 24 EUR InStock
A15939.06 A15939.14 A15939.22
Triphenylamin 98%
Triphenylamin
Purity: 98% CAS No.: 603-34-9 Molecular Formula: (C6H5)3N Formula Weight: 245.33 Melting Point: 125-129° Boiling Point: 365° MDL No.: MFCD00003020
Formel: C₁₈H₁₅N
Siedepunkt: 365 °C
Melting Pt: 125…129 °C
Dichte: 0,774 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003020
CAS-Nummer: 603-34-9
EINECS: 210-035-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge