1,2-Epoxybutan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
109975-1L 109975-250ML
SIAL109975-1LEA 118 EUR InStock
SIAL109975-1L SIAL109975-250ML
1,2-Epoxybutan, Sigma-Aldrich®
1,2-Epoxybutan
Formel: C₄H₈O
Siedepunkt: 63 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –130 °C
Dichte: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –26 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005153
CAS-Nummer: 106-88-7
EINECS: 203-438-2
UN: 3022
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge