Methansulfonsäureanhydrid 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
348760250 348760050 348761000 348765000
ACRO348760250EA 78.5 EUR InStock
ACRO348760250 ACRO348760050 ACRO348761000 ACRO348765000
Methansulfonsäureanhydrid 97%
Methanesulphonic anhydride
Formel: C₂H₆O₅S₂
Siedepunkt: 125 °C (4 mmHg)
Melting Pt: 69…70 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007556
CAS-Nummer: 7143-01-3
EINECS: 230-442-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to grey to light brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration by coupling ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge