1,7-Dimethylxanthin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
D5385-100MG D5385-500MG
SIALD5385-100MGEA 175 EUR InStock
SIALD5385-100MG SIALD5385-500MG
1,7-Dimethylxanthin, Sigma-Aldrich®
1,7-Dimethylxanthin
Formel: C₇H₈N₄O₂
MDL Number: MFCD00005727
CAS-Nummer: 611-59-6
EINECS: 210-271-9
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge