1-Chlor-3,5-dibrombenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OT-0552-25G OT-0552-5G OT-0552-100G
COBBOT-0552-25GEA 102 EUR InStock
COBBOT-0552-25G COBBOT-0552-5G COBBOT-0552-100G
1-Chlor-3,5-dibrombenzol
1-Chloro-3,5-dibromobenzene
Formel: C₆H₃Br₂Cl
MDL Number: MFCD00070765
CAS-Nummer: 14862-52-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge