3,4,5-Trimethoxyphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PN-8323-5G PN-8323-1G
COBBPN-8323-5GEA 595 EUR InStock
COBBPN-8323-5G COBBPN-8323-1G
3,4,5-Trimethoxyphenylboronsäurepinakolester
3,4,5-Trimethoxyphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₅H₂₃BO₅
MW: 294.1511 g/mol
MDL Number: MFCD12405526
CAS-Nummer: 214360-67-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge