1,4-Butylendiisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
708909-1G 708909-5G
SIAL708909-1GEA 76.8 EUR InStock
SIAL708909-1G SIAL708909-5G
1,4-Butylendiisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
1,4-Butylendiisothiocyanat
Formel: C₆H₈N₂S₂
MW: 172.27 g/mol
Siedepunkt: 102…104 °C (0.1 mmHg)
Melting Pt: 124
MDL Number: MFCD00041136
CAS-Nummer: 4430-51-7
UN: 2923
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge