2-Thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
T7750-1KG T7750-100G T7750-250G T7750-25G
SIALT7750-1KGEA 849 EUR InStock
SIALT7750-1KG SIALT7750-100G SIALT7750-250G SIALT7750-25G
2-Thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinon, Sigma-Aldrich®
2-Thiouracil
Formel: C₄H₄N₂OS
Melting Pt: 340 °C
MDL Number: MFCD00006039
CAS-Nummer: 141-90-2
EINECS: 205-508-8
Merck Index: 12,09504
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge