1-Bromdecan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
145785-100G 145785-500G 145785-2KG
SIAL145785-100GEA 50.2 EUR InStock
SIAL145785-100G SIAL145785-500G SIAL145785-2KG
1-Bromdecan, Sigma-Aldrich®
1-Bromdecan
Formel: BrH₂C(CH₂)₈CH₃
MW: 221.18 g/mol
Siedepunkt: 238
Melting Pt: –30 °C
Dichte: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 94
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000221
CAS-Nummer: 112-29-8
EINECS: 203-955-3
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge